Learn More
Fisherbrand™ Plateau à lames pour carton
Code produit 11703217 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Vert
Capacité de lame:
20
30
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité de lame Conditionnement
11703217 Noir 20 1 pièce
12942071 Vert 20 1 pièce
11713217 Noir 30 1 pièce
11790465 Bleu 20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11703217
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez et transportez 20 ou 30 lames de microscope standard dans des plateaux de présentation en carton robustes. Les plateau à lames en carton sont munis de fentes munies de fentes pour protéger les spécimens et les coupes du pouce pour faciliter l’accès aux lames. Les plateaux jetables sont parfaits pour un stockage de courte durée ou le transport de lames.
Stockez et transportez jusqu’à 20 lames de microscope standard dans des plateaux de présentation en carton robustes. Fisherbrand™ Les plateau à lames en carton sont munis de fentes munies de fentes pour protéger les spécimens et les coupes du pouce pour faciliter l’accès aux lames. Les plateaux jetables sont parfaits pour un stockage de courte durée ou le transport de lames.
  • Accepte les lames de microscope standard (25 x 75 mm et 1 x 3 po)
  • Les compartiments horizontaux sont encastrés pour protéger les échantillons lorsque le couvercle est fermé
  • Comporte des encoches pour faciliter le retrait des lames
  • La couverture des dossiers comprend une fiche d’identification des lames
  • Les dossiers jetables sont disponibles en 2 formats et en différentes couleurs
Spécification
Type Plateau de rangement pour diapositives
Capacité de lame 20
Autoclavable Not Autoclavable
Couleur Noir
Compartiments 20
L’appareil peut contenir 20 lames
Dimensions (L x l x H) 208 x 341 x 9 mm
À utiliser avec (application) Pour le stockage ou le transport
À utiliser avec (équipement) Lames de microscope standard (25 x 75 mm)
Hauteur (impériale) 0,354 po
Hauteur (métrique) 9 mm
Longueur (impériale) 8,18 po
Longueur (impériale) de lame 3 po
Longueur (métrique) 20,8 mm
Longueur (métrique) de lame 75 mm
Matériau Carton
Stérilité Non-sterile
Plateaux Oui
Largeur (impériale) 13,42 po
Largeur (impériale) de lame 1 po
Largeur (métrique) 341 mm
Largeur (métrique) de lame 25 x 75 mm et/ou 26 x 76 mm