Learn More
Globe Scientific Boîte de rangement en carton pour fioles cryogéniques hautes
Code produit 31922770 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Rouge
Capacité:
Tubes (2 in H x 12 mm E)
Tubes (2 in H x 13 mm E)
Tubes (2 in H x 15 mm E)
Tubes (3 in H x 13 mm E)
Tubes (3 in H x 15 mm E)
Tubes (3 in. H x 12 mm W)
Dimensions (L x l x H):
134 x 134 x 47 mm
134 x 134 x 76 mm
Conditionnement:
48 pièces
96 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité Dimensions (L x l x H) Conditionnement
31922770 Blanc Tubes (2 in H x 13 mm E) 134 x 134 x 47 mm 96 pièces
31923057 Blanc Tubes (2 in H x 15 mm E) 134 x 134 x 47 mm 96 pièces
31922659 Blanc Tubes (2 in H x 12 mm E) 134 x 134 x 47 mm 96 pièces
31922644 Blanc Tubes (3 in H x 13 mm E) 134 x 134 x 76 mm 48 pièces
31923491 Blanc Tubes (3 in. H x 12 mm W) 134 x 134 x 76 mm 48 pièces
31923072 Rouge Tubes (2 in H x 13 mm E) 134 x 134 x 47 mm 96 pièces
31922685 Jaune Tubes (3 in H x 15 mm E) 134 x 134 x 76 mm 48 pièces
31922680 Blanc Tubes (3 in H x 15 mm E) 134 x 134 x 76 mm 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 31922770 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 3091
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour le stockage compact de tubes d’échantillons, de fioles cryogéniques et de tubes centrifugeuses dans une plage de température de -196° à +121 °C
  • Conçu pour une utilisation dans les réfrigérateurs et les systèmes de congélation cryogénique
  • Revêtement résistant aux liquides
  • Les boîtes sont livrées entièrement assemblées
  • Grille numérotée imprimée au fond de chaque boîte
  • Trous de sage pour réduire l’accumulation d’humidité
Spécification
Description 81e place (9 x 9)
Couleur Blanc
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte de stockage cryogénique
Capacité Tubes (2 in H x 13 mm E)
Température max. (métrique) 121°C
Température min. (métrique) -196°C
Quantité 96/Cs.
Dimensions (L x l x H) 134 x 134 x 47 mm
Longueur (métrique) 134 mm
Largeur (métrique) 134 mm
Hauteur (métrique) 47 mm