Learn More
Globe Scientific Cardboard Storage Boxes
Code produit 31923310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
49 Tubes
Conditionnement:
36 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
31923310 49 Tubes 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31923310 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 3098
Modernisez vos essentiels de laboratoire avec Globe Scientific
Utilisez le code promo 27959
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Globe Scientific Inc. Cardboard Storage Boxes designed for the compact storage of 15 mL sample tubes and vials
  • Ideal for storing sample tubes, cryogenic vials, and centrifuge tubes
  • The liquid resistant coating on each box is designed for refrigerator and cryogenic freezer storage
Spécification
Anti-rotation No
Couleur White
Matériau Cardboard
À utiliser avec (application) 15 mL Centrifuge Tubes
Capacité 49 Tubes
Comprend Dividers
Matrice de tubes 7 x 7
Température de tenue (métrique) -196°C to 121°C
Dimensions (L x l x H) 134 mm x 134 mm x 115 mm
Poids (impériale) 1 lb