Learn More
Heathrow Scientific™ Boîte de stockage en carton pour tubes de 15 et 50 ml (sans partition), blanc
Code produit 12606265 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12606265 Blanc 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12606265 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS2860M
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La boîte de stockage pour tubes en carton est un moyen économique d’organiser vos tubes.
  • Les boîtes en carton économiques sont jetables
  • Surface inscriptible pour les descriptions ou les systèmes d’autonumérotation
  • Partitions disponibles dans deux tailles
  • Les séparateurs doivent être commandés séparément
Spécification
Description Boîte de stockage en carton pour tubes
Couleur Blanc
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique/congélateur
À utiliser avec (application) Tubes
Capacité Tubes
Longueur (impériale) 5,7 in
Longueur (métrique) 14,5 cm
Largeur (impériale) 5,7 in
Largeur (métrique) 14,5 cm
Hauteur (impériale) 4,8 in
Hauteur (métrique) 12,2 cm