Learn More
CARM1-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
CARM1-IN-1 is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | CARM1-IN-1 |
| CAS | 1020399-49-8 |
| Color | Orange |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C26H21Br2NO3 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 35 mg/mL (63.03 mM) |
| SMILES | O=C1/C(CN(CC2=CC=CC=C2)C/C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3)=C/C4=CC=C(O)C(Br)=C4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 555.26 |
| Formula Weight | 555.26 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?