Learn More
Fisherbrand™ Support de pipette à carrousel universel
Product Code. 15650785 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Unit Size
15650785 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15650785
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Demande de devis en gros
Peut contenir jusqu’à 8 pipettes monocanal, 4 pipettes multicanaux ou une combinaison des deux pipettes. Le support pour pipette à carrousel universel Fisherbrand™ accueille pratiquement les pipettes de la plupart des grandes marques sur le marché,
  • Idéal pour les laboratoires qui ne souhaitent pas être liés à une marque spécifique de pipettes ou qui travaillent déjà avec plusieurs marques
  • La base lestée permet le retrait ou le remplacement facile des pipettes, d’une seule main
  • Les pipettes sont maintenues en position verticale pour empêcher la contamination
  • Rotation pratique de la tête du support pour sélectionner ou stocker les pipettes
  • Poignée à prise rapide permettant de déplacer le support pour pipettes (chargé ou vide)
  • Le support n’est pas autoclavable mais peut être nettoyé à l’eau et au savon ou avec des désinfectants de laboratoire courants
  • En ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Capacité Pipettes monocanal (8) ou pipettes multicanaux (4)
Matériau ABS
Positions 8
Forme Circulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
Quantité 1/boîte
Type de produit Portoir pour pipette
Hauteur (métrique) 408 mm