Learn More
Sartorius Portoir carrousel pour 6 pipettes
Code produit 15503913 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
6
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
15503913 6 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15503913 Fournisseur Sartorius Code fournisseur LH725630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.99€
    142.00€ / 1 pièces
    Économisez 89.99€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Lorsque les pipettes ne sont pas utilisées, elles doivent être stockées en position verticale afin d’éviter toute contamination provenant des bureaux et des paillasses. Ce carrousel compact est idéal pour gagner de la place sur la paillasse en maintenant
  • Compatible avec tous les modèles de pipettes mécaniques Sartorius
  • Dimensions (L x P x H) : 290 x 250 x 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Pipettes
Matériau Acrylique
Positions 6
Forme Rond
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Distribution de liquide de précision
À utiliser avec (équipement) Pipettes mécaniques
Profondeur (métrique) 250 mm
Type de produit Portoir pour pipette
Étagères Tiges de verrouillage verticales
Hauteur (métrique) 60 mm
Largeur (métrique) 290 mm