Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Carton pour l’incinération des déchets présentant un risque biologique
Code produit 11332204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
250 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique)
11332204 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11332204 Fournisseur Bel-Art™ Scienceware™ Code fournisseur F132050002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.32€
    89.50€ / 6 pièces
    Économisez 3.82€
    4% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfait pour recueillir les déchets présentant un risque biologique lors de l’incinération. Les cartons pour l’incinération des déchets présentant un risque biologique Bel Art™ peuvent être incinérés en étant placés entièrement dans l’incinérateur.
  • Les languettes situées le long du bord supérieur empêchent le sachet en PP transparent de 0,038 mm (1,5 mil) d’épaisseur pour déchets présentant un risque biologique de glisser
  • Le couvercle à rabat parfaitement ajusté permet d’introduire facilement les déchets
  • Grands symboles clairs de danger biologique imprimés et instructions libellées dans quatre langues (anglais, espagnol, français et allemand)
  • Conditionnés à plat pour un encombrement minimum et des frais d’expédition limités ; Le carton et le sachet intérieur se montent en quelques secondes
  • Les tailles disponibles conviennent à une utilisation sur une paillasse ou au sol
  • Le couvercle sanitaire (F13204 -0000) réutilisable disponible en option pour le modèle de sol est vendu séparément
Spécification
Hauteur (métrique) 250 mm
Épaisseur 0,04 mm
Type de produit Carton pour l’incinération des déchets présentant un risque biologique