Learn More
Emma Safety Footwear CAS Safety Shoes
Product Code. 15988661
Change view
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size Unit Size
15988661 38 1 pair
15958661 35 1 pair
15968661 36 1 pair
15978661 37 1 pair
15998661 39 1 pair
15908671 40 1 pair
15918671 41 1 pair
15928671 42 1 pair
15938671 43 1 pair
15948671 44 1 pair
15958671 45 1 pair
15968671 46 1 pair
15978671 47 1 pair
15988671 48 1 pair
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15988661 Fornitore Emma Safety Footwear N. del fornitore MM52054038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.60€
    75.92€ / 1 paires
    Économisez 52.68€
    40% de réduction
Expédition estimée: 23-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Washable microfiber uppers are treated to repel all kinds of dirt, germs and bacteria. A highly breathable, comfortable shoe for all day wear. Energy returning soles prevent fatigue and keep the wearer fresh, alert, foot sure and steady even in the event of a spillage.
  • S2-Safety shoe for wet working conditions
  • GripForce™ Easy Twist Outsole
  • Microfiber construction
  • Chrome-free lining
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifica
Certifications/Compliance EN ISO 20345:2011
Closure Type Laces
Color White
Design CAS
Liner Material Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Microfiber
Size 38
Toe Material Steel
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.