Spécification
| Hauteur (impériale) | 5.9 in. |
| Matériau | Aluminum |
| Largeur (impériale) | 6.3 in. |
| Type de produit | Case |
| À utiliser avec (équipement) | FH40TG Teleprobe |
| Dimensions | 90 x 16 x 15 cm |