Specifications
| Height (English) | 5.9 in. |
| Material | Aluminum |
| Width (English) | 6.3 in. |
| Product Type | Case |
| For Use With (Equipment) | FH40TG Teleprobe |
| Dimensions | 90 x 16 x 15 cm |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?