Learn More
Bochem™ Cadre de type H complet en fonte
Code produit 10152551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
Hauteur (métrique):
800 mm
Poids (métrique):
6,5 kg
Comprend:
Tiges en aluminium de 12 mm de diamètre et noix de fixation
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Hauteur (métrique) Poids (métrique) Comprend Conditionnement
10152551 500 mm 800 mm 6,5 kg Tiges en aluminium de 12 mm de diamètre et noix de fixation 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10152551 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 5641
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cadre complet. Le cadre en H complet en fonte BOCHEM™ est équipé de tiges et de noix de serrage en aluminium.
  • Comprend des tiges et des noix de serrage en aluminium
  • La fonte est vernie de couleur verte
Spécification
Matériau Fonte
Hauteur (métrique) 800 mm
Longueur (métrique) 500 mm
Comprend Tiges en aluminium de 12 mm de diamètre et noix de fixation
Type de produit Cadre H complet
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 6,5 kg