Learn More
R&L Enterprises™ Base de support de statif en forme de trépied
Code produit 12338139 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Centre de tige : 135mm
Centre de tige : 175mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12338139 Centre de tige : 135mm 1 pièce
12916806 Centre de tige : 175mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12338139
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une excellente option pour le support des bases de statif en laboratoire. La base de support de statif en forme de trépied R&L Enterprises™ est fabriquée en fonte.
  • Peinture bleue
  • Avec pieds en caoutchouc
  • Le trou de la tige centrale est taraudé
  • Sans tige
Spécification
Matériau Fonte
Capacité Centre de tige : 135mm
Comprend Avec pieds en caoutchouc
Type de produit Socle étendu du trépied
Couleur Bleu