Learn More
R&L Enterprises™ Base de support de statif en forme de trépied
Code produit 12916806 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Centre de tige : 135mm
Centre de tige : 175mm
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité Unit Size
12916806 Centre de tige : 175mm 1 pièce
12338139 Centre de tige : 135mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12916806
Expédition estimée: 03-05-2027
Add to basket
Add to basket
Une excellente option pour le support des bases de statif en laboratoire. La base de support de statif en forme de trépied R&L Enterprises™ est fabriquée en fonte.
  • Peinture bleue
  • Avec pieds en caoutchouc
  • Le trou de la tige centrale est taraudé
  • Sans tige
Specifications
Matériau Fonte
Capacité Centre de tige : 175mm
Comprend Avec pieds en caoutchouc
Type de produit Socle étendu du trépied
Couleur Bleu