Learn More
R&L Enterprises™ Base de support de statif en A
Code produit 11749327 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
2,5 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) unitSize
11749327 2,5 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11749327
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une excellente option pour la prise en charge des supports de cornue en laboratoire. R&L Enterprises™ Les socles de supports de cornues en forme de A sont fabriqués en fonte avec une peinture acrylique bleue résistante aux produits chimiques.
  • Livré sans tige
  • Livré avec vis de serrage
  • Le trou pour la tige de montage est à double usage et pourra accueillir à la fois les tiges pleines et les tiges filetées M10 de 12,7 mm de diamètre
Spécification
Matériau Fonte
Type de produit Trépied
À utiliser avec (application) Fixations pour barreaux ou tubes
Poids (métrique) 2,5 kg