Learn More
Fisherbrand™ Assemblage de tubulures à arrêts pour la formulation de produits alimentaires Catalyst Norprene
Code produit p-6877030 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
2,4 mm
Conditionnement:
12 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Épaisseur (métrique) Conditionnement
15511335 0,8 mm 1,6 mm 12 pièces
15521335 1,6 mm 1,6 mm 12 pièces
15531335 3,2 mm 1,6 mm 12 pièces
15541335 4,8 mm 1,6 mm 12 pièces
15551335 6,4 mm 1,6 mm 12 pièces
15561335 8 mm 1,6 mm 12 pièces
15571335 4,8 mm 2,4 mm 12 pièces
15581335 6,4 mm 2,4 mm 12 pièces
15591335 8 mm 2,4 mm 12 pièces
15501345 9,5 mm 2,4 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15511335
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Liens et assemblages préconfigurés et prêts à l’emploi.
  • Disponible en silicone durci au platine, en TPE et en PVC
  • Promet une longueur optimale de tubulure dans la tête de pompe
Spécification
Description Tube avec bouchon
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Épaisseur (métrique) 1,6 mm