Learn More
Invitrogen™ CDH16 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K03_1J79)
Beschreibung
CDH16 Recombinant Monoclonal Antibody for IHC (P)
The cadherins are a family of Ca2+-dependent adhesion molecules that function to mediate cell-cell binding critical to the maintenance of structure and morphogenesis. Cadherins each contain a large extracellular domain at the N-terminus, which is characterized by a series of five homologous repeats, the most distal of which is thought to be responsible for binding specificity. Cadherin-16, also known as Ksp-Cadherin, is a type I membrane protein which is kidney-specific. Cadherin-16 is expressed exclusively in the basolateral membrane of renal tubular epithelial cells. The human Ksp-cadherin gene (Cadherin-16) maps to chromosome 16q21-proximal 16q22. The mouse Ksp-cadherin gene was localized to a highly syntenic region of distal Chromosome 8.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CDH16 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K03_1J79 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide |
| Gene | CDH16 |
| Gene Accession No. | O75309 |
| Gene Alias | Cadherin; cadherin 16; cadherin 16, KSP-cadherin; cadherin-16; Cadherin-16 (CDH16); CDH 16; CDH16; Kidney-specific cadherin; KSP-cadherin; Ksp-cadherin antibody; UNQ695/PRO1340 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?