Learn More
Vileda Professional™ CE MicroIntensive Duo™
Description
- Étude de laboratoire indépendante, menée par BMA Des laboratoires permettent de réduire les bactéries de 99,99 %.
- Construction à 4 couches - avec face nettoyante en polyester/microfibre gaufrée
- Prélavé pour usage unique
- Compatible avec les rayons gamma et l'autoclave
- Émission de particules extrêmement faible
- Nettoyage double face avec indicateur latéral cousu en couleur
- Orifices d'évacuation d'angle pour un rinçage plus propre
- Boucle pour une mise en marche/arrêt sans contact des côtés de nettoyage
Spécification
Spécification
| Type de produit | Serpillère pour salle blanche |
| Couleur | Blanc |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polyester en microfibre |