Learn More
Cefdinir, 95%, Thermo Scientific™
157.00€ - 474.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 91832-40-5 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C14H13N5O5S2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 395.408 |
| Numéro MDL | MFCD00865030 |
| Clé InChI | RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N |
| CID PubChem | 6915944 |
| ChEBI | CHEBI:3485 |
| Nom IUPAC | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| SMILES | C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15447809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66447.03 |
1g |
157.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15457809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66447.06 |
5g |
474.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- A broad spectrum antibiotic targeting both gram positive and gram negative pathogens
Identifiants chimiques
| 91832-40-5 | |
| 395.408 | |
| RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N | |
| CHEBI:3485 | |
| C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O |
| C14H13N5O5S2 | |
| MFCD00865030 | |
| 6915944 | |
| (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
Spécification
| Cefdinir | |
| White to Yellow | |
| MFCD00865030 | |
| RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N | |
| (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | |
| 6915944 | |
| 395.41 |
| 91832-40-5 | |
| C14H13N5O5S2 | |
| Soluble in water | |
| C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O | |
| 395.408 | |
| CHEBI:3485 | |
| 95% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0367250
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold