Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Flacon de culture cellulaire de remplacement
Code produit 12947286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12947286 1000 ml 1 pièce
12927286 125 à 190 ml 1 pièce
12937286 250 à 380 ml 1 pièce
11709302 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12947286 Fournisseur Cole-Parmer™ Essentials Code fournisseur 2183733
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    566.75€ / 1 pièces
    Économisez 43.25€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prolongez la durée de vie de vos systèmes d'agitation de culture cellulaire de la série BS-200 grâce à ce flacon de culture cellulaire de remplacement.
  • En verre borosilicaté
Les récipients de culture intègrent une conception de base unique qui, associée à l'agitateur à extrémité bulbeuse, garantit que les cellules sont mises en suspension à la vitesse la plus faible possible. Cette agitation douce favorise des rendements cellulaires élevés en empêchant le cisaillement cellulaire. Les flacons de remplacement ne comprennent ni bouchons ni mécanismes d'agitation.
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Ensemble de pales à moteur à entraînement direct ou à entrainement magnétique
Forme du fond Plat