Learn More
TPP™ Grattoirs de cellules
Code produit 11301724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique) de lame:
20 mm
25 mm
Conditionnement:
100 pièces
150 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) de lame Conditionnement
11301724 25 mm 100 pièces
11391714 20 mm 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11301724 Fournisseur TPP™ Code fournisseur 99004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.00€
    387.10€ / 100 pièces
    Économisez 76.90€
    16% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
TPP™ Le grattoir à cellules nécessite une légère pression sur la poignée avec l’index, ce qui pousse la poignée vers le bas vers le sol du contenant.
    Lame rotative libre
  • Accès total à tous les coins
  • Différentes largeurs de lame
  • Petits boutons en relief sur la poignée
  • Emballage blister non pelucheux
  • Boîtier distributeur convivial TPP
Spécification
Largeur (métrique) de lame 25 mm
À utiliser avec (équipement) Flasque de culture tissulaire T-300
Nbre par carton 100/Cs.
Type de produit Grattoir de cellules
Matériau Polyéthylène