Learn More
TPP™ Grattoirs de cellules
Description
TPP™ Le grattoir à cellules nécessite une légère pression sur la poignée avec l’index, ce qui pousse la poignée vers le bas vers le sol du contenant.
- Lame rotative libre
- Accès total à tous les coins
- Différentes largeurs de lame
- Petits boutons en relief sur la poignée
- Emballage blister non pelucheux
- Boîtier distributeur convivial TPP
Spécification
Spécification
| Largeur (impériale) de lame | 0,7874 in |
| Largeur (métrique) de lame | 20 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flasque de culture tissulaire T-75 / T-150, bol de culture tissulaire 100/150 |
| Nbre par carton | 150/Cs. |
| Type de produit | Grattoir de cellules |
| Matériau | Polyéthylène |