Learn More
TPP™ Grattoirs à cellules rotatives
Code produit 11371714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
240 mm
Conditionnement:
150 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la poignée Conditionnement
11371714 240 mm 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11371714 Fournisseur TPP™ Code fournisseur 99002
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus avec une lame tranchante pour collecter un échantillon de cellules propre et complet. TPP™ Les grattoirs à cellules rotatives disposent d’une lame rotative libre pour permettre l’accès à tous les coins.
Pour changer l’angle de la lame : appliquez une légère pression en poussant la poignée vers le bas vers le fond du récipient ; une légère rotation du manche fera tourner la lame dans la direction souhaitée.
  • Petits boutons surélevés sur la poignée pour une prise sans glissaison et sécurisée avec des gants en caoutchouc
  • Emballage blister non pelucheux
  • Emballage en blister en papier ou plastique sans peluches
  • Boîte de distributeur pratique et empilable 
Spécification
Largeur (métrique) de lame 13 mm
À utiliser avec (équipement) Fioles de culture tissulaire, tubes plats, plats
Longueur (métrique) de la poignée 240 mm
Matériau Polyéthylène