Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 96 puits, non traitée, à fond en U
Code produit 10208130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
60 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10208130 Transparent 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10208130 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 650185
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Non cytotoxiques
  • Compatible avec les systèmes automatisés
  • Codage alphanumérique des puits
  • Conforme à la recommandation de l’American National Standards Institute (ANSI, Institut de normalisation américaine) (ANSI/SBS 1-2004)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumeric
Format Standard
Couvercle Avec couvercle
Array 8 x 12
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Type de produit Cell Culture Microplate
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 40 à 280 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Volume total (métrique) du puits 323 μl
Type de puits Fond rond (puits en U)
FCR max. 1000 xg (rotor à godets oscillants)
Nbre par carton 60
Nb par paquet 1
Plage de températures (métrique) -20°C à +60°C