Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR μClear™ Microplaque à 96 puits, traitée pour la culture cellulaire, à fond plat
Description
- Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes
- Contenu non cytotoxique
- Codage alphanumérique des puits
- Haute clarté des microplaques pour des examens microscopiques optimaux
- Empilables
- Numérotation consécutive des lots
- Empreinte uniforme ; conforme à (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
- Le risque de contamination provenant des échantillons transportés est réduit au minimum
- μClear™ La partie inférieure étend la capacité de détection jusqu'à 340 nm
- Profil du puits : puits à fond plat/cheminée
- Surface de croissance par puits : 34 mm²
- Volume utile par puits : 25 μl - 340 μl
- Stérile
Spécification
Spécification
| Code-barres | Alphanumeric |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Cell Culture Microplate |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Afficher plus |