Learn More
Greiner Bio-One Flacons de culture cellulaire en suspension CELLSTAR
Code produit 10507071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 à 380 ml
650 ml
Type de bouchon:
Vis
À vis
Conditionnement:
120 pièces
200 pièces
40 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de bouchon Conditionnement
10507071 650 ml Vis 40 pièces
10116520 250 à 380 ml À vis 120 pièces
10716172 250 à 380 ml Vis 120 pièces
10722541 50 ml À vis 200 pièces
10668821 50 ml Vis 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10507071 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 661195
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour cultiver les cellules en suspension dans un milieu de culture. Les flacons de culture cellulaire en suspension Greiner Bio-One™ CELLSTAR sont en PS pour ses propriétés de visibilité et de résistance.
  • Surface hydrophobe, idéale pour les cultures en suspension et les hybridomes
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • Graduation sur le côté
  • À col incliné
  • Se distinguent facilement par leurs bouchons à vis blancs
  • Bouchon à vis standard blanc avec position de ventilation
  • Traitement de surface TC : -/suspension
  • Emballage stérile et intuitif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Rouge
Capacité (métrique) 650 ml
Matériau Polystyrène
Nbre par carton 40
Nb par paquet 40
Type de produit Cell Culture Flask
Autoclavable Not Autoclavable
Jetable Single-use
Graduated Oui
Mouth Style Threaded
Stérilité Sterile
Forme du fond Flat
Type de bouchon Vis
Surface de culture 175 cm²
Traitement de surface Untreated