Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai CELLSTAR
Code produit 10111011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Conditionnement:
1 000/boîte
25/boîte
500/boîte
Diamètre (métrique):
17 mm
30 mm
FCR max.:
2800 x g
4000 x g
Conditionnement:
1000 pièces
450 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement Diamètre (métrique) FCR max. Conditionnement
10111011 15 ml 500/boîte 17 mm 4000 x g 500 pièces
10384601 15 ml 1 000/boîte 17 mm 4000 x g 1000 pièces
10480623 50 mL 25/boîte 30 mm 2800 x g 450 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10111011 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 188261
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
En PP pour une excellente résistance thermique, mécanique et chimique. Les tubes à essai Greiner Bio-One™ CELLSTAR sont recommandés pour le stockage d’échantillons chimiques et biologiques.
  •  Exempts de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • Bouchon à vis bleu, graduations bleues et zone d’écriture blanche
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur de bouchon Bleu
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 15 ml
Jetable Single-use
Matériau Polypropylène
Conditionnement 500/boîte
Quantité 500/Pk.
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme du fond Conique
Type de bouchon Screw Cap
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduated Oui
Type de produit Centrifuge Tube
FCR max. 4000 x g
À utiliser avec (application) Centrifugeuse