Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai CELLSTAR
Description
- Exempts de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène, non cytotoxique
- Bouchon à vis bleu, graduations bleues et zone d’écriture blanche
- Stérile
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Jetable | Single-use |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Centrifugeuse |
| Nb par paquet | 1000 |
| Conditionnement | 1 000/boîte |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |