Learn More
Biodesign™ Bandelettes de tubulure de dialyse en cellulose
Description
- Tubulure de dialyse sans soudure, fine et transparente en cellulose ultra pure
- Il vous suffit de l’humidifier dans de l’eau distillée et de l’utiliser
- Disponibles en bandes de 305 mm
- Spécialement purifiée pour la recherche en sciences de la vie
- Fournie dans un conteneur étanche à l’humidité et à l’air pour optimiser sa durée de conservation
- Disponible dans des seuils de poids moléculaire de 14000 Da, 8000 Da et 3500 Da
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bandes de tubulures pour dialyse |
| MWCO | 14 kDa |
| Matériau | Cellulose (fibre de papier) |
| Diamètre (métrique) | 21,3 mm |
| Longueur (métrique) | 30,5 m |
| Capacité (métrique) | 3,57 ml/cm |
| Couleur | Transparent |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (application) | Réservé à la recherche en sciences de la vie |