Learn More
Fisherbrand™ Membranes en cellulose
Code produit 11795305 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
Point à bulle:
3.1bar
4 bar
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Point à bulle unitSize
11795305 25 mm 4 bar 100 pièces
11715315 25 mm 3.1bar 100 pièces
11725315 47 mm 3.1bar 100 pièces
11705315 47 mm 4 bar 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11795305
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Convient à la clarification et à la stérilisation de la filtration des liquides biologiques. Les filtres à membrane en cellulose Fisherbrand™ sont composés d’acétate de cellulose pure modifié pour offrir aux chercheurs les filtres de liaison les plu
  • Filtration stérile de solutions aqueuses (milieux nutritifs, sérums, tampons)
  • Stérilisation de la filtration des protéines et des enzymes
  • Assure des débits élevés
  • Réduit les changements de filtre lors du filtrage des solutions protéiques
  • A des études de liaison des récepteurs
  • Caractéristiques à liaison faible
  • Conçu en membranes hydrophiles
  • La structure de porosité uniforme permet des débits homogènes
  • Présentant résistance et stabilité des dimensions (130 psi) et résistant à 135°C
Spécification
Point à bulle 4 bar
Couleur blanc
Type de filtre Microfiltre
Matériau Acétate de cellulose
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Débit 18,5 ml/min/cm2
À utiliser avec (application) Stérilisation de la filtration des solutions aqueuses (milieux nutritifs, tampons et sérums), stérilisation de la filtration des protéines et des enzymes, études de liaison des récepteurs
Hydrophobicité Hydrophile
Quantité 100/paquet
Type Disque uni
Mouillabilité Oui
Diamètre (métrique) 25 mm