Learn More
Haleco™ Poudre gélifiante absorbante PolluMax
Code produit 15254374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
280 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15254374 280 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15254374 Fournisseur Haleco™ Code fournisseur GLP227
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Absorbe, gèle et sèche des solutions aqueuses pour faciliter le nettoyage du sol.
  • Capacité d’absorption élevée, pouvant atteindre 40 fois son poids
  • Le gel se déverse en quelques secondes en fonction de la viscosité du produit. Vous pouvez ensuite facilement balayer ou ramasser le gel obtenu
  • Fourni dans un godet de 7,3 kg
  • Cette solution n’est pas adéquate pour la collecte d’hydrocarbures et de dérivés, à moins qu’ils ne soient émulsifiés
Spécification
Couleur Blanc
Capacité (métrique) 280 L
Matériau Cellulose
Type Gélifiante
Quantité d’emballage 1 de chaque
Poids (métrique) 7,3 kg