Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Science Precision Wipes Feuilles blanches 1 pli
Code produit p-8000649 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 po)
31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 po)
Conditionnement:
15 pièces
198 pièces
286 pièces
30 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11778188 20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 po) 30 PCS
17445653 20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 po) 286 pièces
11768188 31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 po) 15 pièces
12660543 31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 po) 198 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11778188 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7552
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Lingettes à faible peluchage, à haute absorbance et chimiquement inertes pour des tâches délicates et des instruments dans une gamme d’applications. Les lingettes blanches à 1 épaisseur sont fournies dans une boîte contextuelle pratique et sont anti-stati
  • Boîtes distributrices de feuilles blanches à 1 pli
  • Pour les équipements, surfaces, optiques et matériaux délicats
  • faible peluchage et haute absorption
  • Lingettes blanches légères, fabriquées à partir de fibres 100% pures.
  • Fournies dans une boîte pop-up hygiénique et conviviale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Effacement des tâches critiques
Longueur (impériale) 9,448 in
Longueur (métrique) 20,8 cm
Largeur (impériale) 9,448 in
Largeur (métrique) 11,2 cm
Matériau Cellulose
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 po)
À utiliser avec (application) Nettoyage léger de précision de la verrerie délicate, des instruments et des surfaces/pièces
Épaisseur 1 pli