Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Stick with Dey-Engley Neutralizing Broth
Descrizione
- Cellulose Sani-Stick
- Saturated with Dey-Engley neutralizing broth
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Specifica
Specifica
| Product Type | Hygiene Sponge Sampling Kit |
| Media Type | Neutralizers |
| Sterility | Sterile |
| Includes | Gloves |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?