Learn More
Greiner Bio-One Microplaque Cellview™ à 96 puits, traitée pour la culture cellulaire, à fond plat
Code produit 15260679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, Fond transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
15260679 Noir, Fond transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15260679 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 655891
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur : noir, fond transparent ; Stérilité : stérile ; Couvercle : avec couvercle
  • Puits à géométrie ronde pour réduire les distorsions optiques
  • Cadre noir sur lequel un fond en verre borosilicaté de 175 μm est collé
  • Traitées pour la culture cellulaire
  • Conditionnement individuel avec couvercle
  • Garantie
    Non
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumeric
BreakApart Non
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Array 8 x 12
Autoclavable Non autoclavable
Type de liaison Anti-fixation
Couleur Noir, Fond transparent
Type de produit Imaging Microplate
Matériau Cycloolefin, Borosilicate Glass
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Volume total (métrique) du puits 483 μl
Type de puits Fond plat (puits en F)
Nb par paquet 1
Quantité 16/boîte
Couleur du puits Fond transparent
Dimensions (L x l x H) 127,8 x 85,5 x 14,4 mm