Learn More
Tork Papier de nettoyage à alimentation centrale M2
Code produit 30243819 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
165 m
275 m
Conditionnement:
6 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
30243819 165 m 6 rouleaux
30243833 275 m 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Code produit. 30243819 missing translation for 'mfr' Tork missing translation for 'supplierNo' 130034
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le film multi-usages monocouche Tork Le papier essuyant est idéal pour les tâches d'essuyage légères et l'essuyage manuel. Ce document peut être utilisé dans le Tork™ Le distributeur Centrefeed est une solution polyvalente de grande capacité pour les environnements professionnels où le nettoyage des mains et des surfaces est nécessaire.
  • Idéal pour s'essuyer les mains et les surfaces légèrement sales
  • La fonctionnalité de flux illimité permet aux utilisateurs de prendre autant de ressources que nécessaire pour leurs tâches.
  • Particulièrement efficace pour nettoyer le verre – ne laisse ni peluches ni traces sur les surfaces
  • Son utilisation d'une seule main le rend facile à utiliser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Papel limpiador
Longueur (impériale) 180.45 yd.
Longueur (métrique) 165 m
Largeur (impériale) 7,68 in
Largeur (métrique) 19.5 cm
Matériau Papel
Autoclavable No esterilizable en autoclave
Certifications/Conformité FSC MIX Crédit, ISO 50001, FSC Chaîne de Possession, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001
Couleur Blanco
Quantité d’emballage 6/Pk.
Épaisseur 1-ply
Certifications / conformité (Europe) FSC MIX Crédit, ISO 50001, FSC Chaîne de Possession, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001