Learn More
Tork Tork Papier d'Essuyage à Dévidage Central M2, Absorbant, 6 bobines
Tous les produits Tork Produits
Description
- Planifiez vos changements de bobines afin d'éviter les ruptures grâce à l'indicateur de fin de rouleau Tork
- Essuyez aisément les mains comme les surfaces légèrement sales
- Évitez les traces et les peluches quand vous nettoyez du verre à l'aide de ce papier d'essuyage professionnel absorbant
- Favorisez l'efficacité avec notre distributeur à dévidage central utilisable d'une seule main
Spécification
Spécification
| Type de produit | Wiping Paper |
| Longueur (impériale) | 300.74 yd. |
| Longueur (métrique) | 275 m |
| Largeur (impériale) | 8.46 in. |
| Largeur (métrique) | 21.5 cm |
| Matériau | Paper |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Certifications/Conformité | EU Ecolabel, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, FSC Mix Virgin and Rec.fibre |
| Couleur | White |
| Quantité d’emballage | 6/Pk. |
| Afficher plus |