Learn More
IKA™ Agitateur centrifuge R 1355, 2 pâles
Code produit 10231861 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
550 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10231861 550 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10231861 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0001132700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00€
    279.00€ / 1 pièces
    Économisez 33.00€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Agitateur centrifuge vertical, à deux lames, pour une utilisation dans des récipients ronds à col étroit à vitesses moyennes à élevées.
  • À deux lames
  • Les lames s’ouvrent lors de l’augmentation de la vitesse
  • Pour agiter dans les récipients ronds à col étroit
  • L'effet est similaire à celui d’un agitateur à hélice à 4 lames
  • À utiliser à des vitesses moye
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Modèle R 1355
Diamètre (impériale) du ventilateur 0,9/3,9 in.
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,3 in
Diamètre (métrique) du ventilateur 24/100 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
À utiliser avec (application) Agitation dans des récipients ronds à col étroit à vitesses moyennes à élevées
Longueur (impériale) 21,7 in
Longueur (métrique) 550 mm
Vitesse 800 tr/min
Type Agitateur centrifuge