Learn More
Thermo Scientific™ Flacons bio à centrifuger en polypropylène
Code produit 10482525 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
180 mL
400 mL
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10482525 400 mL -
10536434 180 mL 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10482525 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75007585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    343.00€ / 12 pièces
    Économisez 16.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces bio-flacons à bouchon à vis en polypropylène pour une compatibilité avec les systèmes de centrifugeuse à godet rond.
Compatibles avec les godets ronds
  • Avec bouchon à vis
  • Les flacons bio de 180 ml (75-003-800) sont compatibles avec les godets ronds pour le rotor Thermo Scientific TX-200 (75-003-569)
  • Les flacons bio de 400 ml (75-007-585) sont compatibles avec les godets ronds pour le rotor Thermo Scientific TX-400 (75-003-655)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 12 x 400 ml
Capacité (métrique) 400 mL
Couleur Corps transparent ; Bouchon bleu
Matériau PP
Couleur de bouchon Bleu
Graduated Non
À utiliser avec (équipement) Godet rond pour rotor Thermo Scientific TX-400
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Type de produit Flacon Bio