Learn More
Fisherbrand™ Centrifugeuse / agitateur
Code produit 15909350 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Centrifugeuse : rotor de tube de 1,5/2,0 ml à 12 places : 24 ml de volume de liquide maximum 6 places rotor de tube de 5 ml : Agitateur à volume de liquide total maximum de 30 ml : 3 litres plus. Le diamètre du récipient ne doit pas dépasser 130 mm (6,70 po)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15909350 Centrifugeuse : rotor de tube de 1,5/2,0 ml à 12 places : 24 ml de volume de liquide maximum 6 places rotor de tube de 5 ml : Agitateur à volume de liquide total maximum de 30 ml : 3 litres plus. Le diamètre du récipient ne doit pas dépasser 130 mm (6,70 po) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15909350
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Fisherbrand™ La centrifugeuse/agitateur est la première centrifugeuse à grande vitesse (12 500 tr/min) et agitateur magnétique (3 L) du secteur, combinés en une seule unité. Cette innovation de conception permet aux laboratoires de réaliser des économies substantielles en évitant l'achat de deux équipements, un agitateur et une centrifugeuse, car… Fisherbrand™ La centrifugeuse/agitateur fait tout.
Garantie 5 ans
Fisherbrand™ Centrifugeuse / Agitateur :
  • Fabriqué à partir d’un ABS et d’un polycarbonate résistants aux produits chimiques durables, il est facile à nettoyer, sans entretien et contribue à réduire le coût des droits de propriété.
  • La conception moderne à profil bas est compacte et présente un faible encombrement pour les laboratoires disposant d’un espace de paillasse limité et d’une hauteur limitée qui, en fin de compte, contribue à réduire l’encombrement pour le laboratoire.
  • Un panneau de commande numérique rétro-éclairé, facile à utiliser pour le temps, la vitesse et les opérations garantit des résultats efficaces et rationalise le processus de flux de travaux en permettant une configuration rapide.
  • Capacité : Centrifugeuse : rotor à 12 tubes de 1,5/2,0 mL : volume total maximal de liquide de 24 mL, rotor à 6 tubes de 5 mL : Volume total maximal de liquide : 30 mL, Agitateur : 3 litres et plus.
  • Diamètre du récipient ne doit pas dépasser 130 mm (6,70 in).
  • Comprend : Rotor pour tube de 5 ml
  • Rotor de tube de 1,5/2,0 ml
  • Rotor pour agitateur magnétique
  • 12 adaptateurs pour tubes de 0,2 mL
  • 12 adaptateurs pour tubes de 0,5 mL
  • 2 tapis en silicone pour couvercle agitateur
  • 2 barreaux d’agitation
  • 1 adaptateur secteur basse tension à double isolation avec 4 fiches interchangeables
Mini-centrifugeuse à haute vitesse :
  • La centrifugeuse à haute vitesse (12 500 tr/min) est conçue pour vous offrir une vitesse et une flexibilité maximales tout en étant confortable et facile à utiliser.
  • La centrifugeuse est idéale pour la plupart des protocoles nécessitant une centrifugation rapide (12 500 tr/min ou 9 800 x g). Elle est adaptée à la PCR, à la séparation cellulaire par microfiltration et aux protocoles HPLC.
  • Durée (30 secondes à 60 minutes) et vitesse (500 à 12 500 tr/min) réglables - La vitesse variable peut être réglée en RPM ou RCF et possède une accélération rapide et un freinage contrôlé rapide.
  • Deux rotors inclus, 12 places pour les tubes de 1,5/2,0 ml et 6 places pour les tubes de 5 ml avec adaptateurs pour des tailles de tubes supplémentaires.
  • Le remplacement manuel du couvercle permet aux utilisateurs d’ouvrir le couvercle en cas de panne de courant et empêche la perte d’échantillons.
  • Les fonctions de sécurité permettent de s’assurer que la centrifugeuse ne fonctionne pas lorsque le couvercle est ouvert, lorsqu’un rotor est bloqué ou lorsque l’unité est déséquilibrée.
  • Tubes compatibles : - 0,2 mL, 0,5 mL, 1,5 mL, 2,0 mL, 5,0 mL
Agitateur magnétique :
  • L’agitateur magnétique à haute performance (3L Plus) est conçu pour fournir un couplage magnétique puissant qui assure un alignement précis et uniforme du barreau d’agitation qui réduit considérablement les risques d’hypervélocité.
  • Idéal pour travailler avec des échantillons sensibles tels que des lignées cellulaires et des protocoles nécessitant un mélange plus agressif afin d’obtenir rapidement une dilution complète des échantillons en solution.
  • Plusieurs modes d’agitation, dans le sens horaire et dans le sens antihoraire oscillent et permettent de contrôler précisément les protocoles pour obtenir des résultats reproductibles.
  • Vitesse maximale : 12 500 tr/min (centrifugeuse), 2 500 tr/min (agitateur)
  • Durée réglable (de 30 secondes à 60 minutes ou en continu) et vitesse réglable (de 50 à 2 500 RPM ).
  • Après des heures d’utilisation continue, l’unité reste fraîche, garantissant ainsi l’intégrité des échantillons.
  • La technologie de capteur empêche le rotor de l’agitateur d’être utilisé au-dessus de 2 500 tr/min, ce qui permet de protéger les utilisateurs et d’éviter d’endommager l’unité.
  • Un tapis en silicone est inclus pour prévenir les déversements et maintenir les récipients stables.
  • Des aimants à terres rares de haute qualité sont utilisés dans le rotor de l’agitateur pour assurer le couplage magnétique le plus puissant.
  • Deux barreaux d’agitation à terres rares inclus (40 x 12 mm) sont dotés d’un revêtement en PTFE pour assurer la résistance chimique.
Certifications :
CE, SGS RoHS2, DEEE
  • EN/CEI 61010-1 ed. 3.1, 2017
  • EN/CEI 61010-2-051 ed.3, 2015
  • UL Std. 61010-1 ed.3, 2012
  • UL Std. 61010-2-051 ed.3, 2015
  • CAN/CSA C22.2 No.61010-
1-12 (R2017)
  • CAN/CSA C22.2 No.61010-
2-051 (R2015)
  • IEC 61326-1:2013 (IEC 61326-1:2012)
  • FCC Partie 15, Sous-partie B : 2015
  • ICES-003, Numéro 6
Garantie
5 ans
Spécification
Capacité Centrifugeuse : rotor de tube de 1,5/2,0 ml à 12 places : 24 ml de volume de liquide maximum 6 places rotor de tube de 5 ml : Agitateur à volume de liquide total maximum de 30 ml : 3 litres plus. Le diamètre du récipient ne doit pas dépasser 130 mm (6,70 po)
Vitesse max. 12 500 tr/min (centrifugeuse), 2 500 tr/min (agitateur)
FCR max. 9 783 x g
Minuteur Oui
Certifications/Conformité CE, SGS, RoHS2, WEEE
Ampérage 6,5 A
Fonctions de sécurité Dispositif de sécurité par coupure en cas de déséquilibre, dispositif de sécurité par coupure en cas d’inclinaison, couvercle de verrouillage de sécurité
Alimentation électrique Entrée 12 VCC universelle
Dimensions (L x l x H) extérieures Plaque d’agitateur de 9,2 x 7,3 x 4,7 po : Env. 130 mm de diamètre
Type de contrôleur Codeur rotatif
Rotor inclus Oui
Garantie 5 ans
Réfrigéré Non
Durée de fonctionnement Centrifugeuse : de 30 secondes à 60 minutes (par incréments de 5 secondes), Agitateur : Mode d'agitation : 30 secondes à 60 minutes ou continu (par incréments de 5 secondes), Mode d'agitation oscillante : 1 seconde à 60 minutes ou continu, Période d'oscillation : 30 secondes à 15 minutes
Poids net 4,08 lb
Stockage de programmes Mémoire de la dernière exécution
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Rotor Rotor pour tubes de 5 ml, rotor pour tubes de 1,5/2,0 ml, rotor pour agitateur magnétique
Type de produit Centrifugeuse / Agitateur
Type d’affichage Numérique