Learn More
Berthold Technologies Centro Microplate Luminometer LB 963
Description
The Centro supports all basic luminescence technologies, including:
- Flash-type Luminescence
- Glow-type Luminescence
- Cellular Luminescence
- Bioluminescence
- Chemi-Luminescence
Applications
- Reporter gene assays
- Aequorin-based calcium monitoring
- ATP determination
- Luminescent Immunoassays (LIA, ILMA)
- DNA probe assays
- SNP determination
- CALUX™ Assays
Spécification
Spécification
| Type | Luminometer |
| Type d’affichage | No Display |
| Type de connexion | USB |
| Détecteur | Low-noise Photomultiplier Tube in Single Photon Counting Mode |
| Méthode de détection | Luminescence |
| Limites de détection | <5 amol ATP |
| Type d’injection | JET Injectors |
| Volume (métrique) de distribution | 10 to 100 μL |
| Couleur | Light Gray |
| À utiliser avec (application) | Luminescence Assays |
| Afficher plus |