Learn More
Gilson™ Centrifugeuse pour plaques CENTRY™ 101
Code produit 16348641 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
16348641 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16348641 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 36117400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1279.85€
    873.60€ / 1 pièces
    Économisez 406.25€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La conception exclusive du rotor libre empêche le contenu des microplaques de se renverser, augmentant ainsi la fiabilité de vos réactions sur microplaque. Le CENTRY™ La centrifugeuse à plaques 101 accepte les plaques PCR courantes et la plupart des microplaques.
Réduction du risque de déversement :
  • Le CENTRY™ La centrifugeuse à plaques 101 offre une conception de rotor à bascule brevetée qui empêche le contenu de la microplaque de se répandre tout en concentrant tous les composants de la réaction au fond du puits, améliorant ainsi la précision de vos réactions, telles que les réactions PCR sensibles.
  • Les supports de rotor sont au repos à un angle de 75°.° angle, permettant d'insérer des plaques sans ruban adhésif ni capuchons.
  • À grande vitesse, les microplaques sont analysées verticalement.
  • La capacité de deux plaques CENTRY™ La centrifugeuse à plaques 101 peut accueillir la plupart des plaques PCR et microplaques.
Petit, mais rapide :
  • Les échantillons sont centrifugés en moins de 20 secondes à 2550 tr/min (600 xg).
  • Avec un encombrement réduit (23 x 26 cm, 9,2 x 10,2 in), le CENTRY™ La centrifugeuse à plaques 101 s'adapte facilement aux hottes et aux paillasses encombrées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse max. 2 550 tr/min
Dimensions (L x l x H) extérieures 23 x 26 x 19,7 cm
Frequency 50/60 Hz
Tension 220/230 V
Type de produit Prise EU