Learn More
Slice™ Lame utilitaire en céramique
Code produit 16473619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
16473619 2 pièces
16483619 2 pièces
16463619 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16473619 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.78€
    5.24€ / 2 pièces
    Économisez 38.54€
    88% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La lame utilitaire en céramique Slice™ coupe efficacement les matériaux, mais elle est beaucoup plus sûre à toucher que les lames traditionnelles
  • Lame remplaçable
  • 2 lames à double face par boîte
  • Le bord Finger-Friendly™ reste tranchant 11 x plus longtemps
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Sans étincelles, non conductrices, non magnétiques
  • Chimiquement inerte, ne rouille jamais
  • Moins de changements de lame = moins de blessures
  • Compatible avec les coupes 10490, 10491
Spécification
Matériau de la lame Oxyde de zirconium
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Longueur (impériale) 2,34 in
Longueur (métrique) 59,50 mm
Comprend 2 lames à double face par boîte
Couleur Blanc
Quantité 2 boîtes
Largeur (impériale) 0,75 po
Largeur (métrique) 19 mm
Modèle de lame Lame utilitaire, pointe arrondie