Learn More
Hirschmann™ Distributeurs Ceramus™
Code produit 10156770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.2 à 1 ml
0.4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 60 ml
2 à 10 ml
5 à 30 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10156770 2 à 10 ml 1 pièce
10697501 0.2 à 1 ml 1 pièce
10094630 0.4 à 2 ml -
10607511 1 à 5 ml 1 pièce
10329890 10 à 60 ml 1 pièce
10440981 5 à 30 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10156770 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9342000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.28€
    416.00€ / 1 pièces
    Économisez 379.28€
    47% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantit une précision et une distribution de volume homogènes avec des résultats reproductibles indépendants de l’utilisateur. Les distributeurs Hirschmann Instruments™ Ceramus™ sont fabriqués en matériaux de haute qualité, ce qui leur permet
  • Pour les volumes fixes et variables allant de 0,2 ml à 60 ml
  • Le refroidisseur complet peut être stérilisé à la vapeur à 121°C sans être démonté
  • Raccord fileté pour le tuyau d’aspiration
  • Piston en céramique en oxyde d’aluminium de haute pureté
  • Configuration numérique du volume, étalonné à vie
  • Résistances chimique et thermique optimales des pièces acheminant le milieu
  • Certificat de qualité individuel avec certificat de conformité
Spécification
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon
Matériau Piston de céramique en oxyde d’aluminium, Vérin en verre Duran
Volume (métrique) 2 à 10 ml
À utiliser avec (équipement) Flacon
Incréments 0,25 mL
Précision 0.6 %