Learn More
Fisherbrand™ Pots droits en verre transparent certifiés propres
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Bocaux en verre transparent à côtés droits idéaux pour l’échantillonnage du sol et les applications environnementales. Les bocaux en verre transparent à côtés droits Fisherbrand™ avec bouchons sont conçus pour faciliter la distribution et le remplissage.
- Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
- Les parois latérales droites permettent l’élimination totale du contenu
- Non autoclavable
- Les flacons sont conditionnés avec les bouchons fixés
- Le bouchon est revêtu de PTFE
- En verre sodocalcique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Capacité (impériale) | 8 oz. |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage des sols et applications environnementales |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 24/boîte |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Certifications/Conformité | EPA |
| Closure Included | Oui |
| Joint de fermeture | PTFE |
| Afficher plus |