Learn More
Fisherbrand™ Flacons droits certifiés nettoyés
Code produit 11794289 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11794289 125 ml 24 pièces
11714299 500 ml -
11724299 1 l 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11794289
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales. Les flacons à paroi droite certifiés nettoyés Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique transparent.
Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales. Les flacons à paroi droite certifiés nettoyés Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique transparent.
  • Nettoyés selon les directives de l’EPA pour les produits semi-volatiles, les pesticides, les PCB et les métaux
  • Les parois latérales droites permettent l’élimination totale du contenu
  • Les flacons sont autoclavables, pas les bouchons
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Transparent
Matériau Verre sodocalcique
Longueur (métrique) 89 mm
Quantité 24/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement PTFE
Closure Included Oui
Joint de fermeture Polyéthylène
Taille du bouchon 58-400 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 4 oz
Certifications/Conformité Certificat d’analyse