Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds Boston certifiés à faible taux de particules
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Solution de stockage idéale pour les solvants, les produits chimiques et les échantillons. Les flacons ronds Boston certifiés à faible taux de particules Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique transparent.
- Col étroit, verre transparent
- Certifiés nettoyés pour un faible taux de particules, certificat d’analyse joint
- Cinq particules ou moins par mL avec de l'eau pour préparations injectables (WFI) dans une salle blanche de classe 100/10
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Procédure de nettoyage | Eau purifiée USP |
| Couleur | Concluant |
| Matériau | Verre |
| Longueur (métrique) | 60 mm |
| Quantité | 12/boîte |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau de revêtement | Polyvinyle |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Afficher plus |