Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds Boston certifiés à faible taux de particules
Code produit 13187664 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13187664 125 ml 24 pièces
13178063 250 ml 12 pièces
13171794 500 ml 12 pièces
13151794 1 000 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13187664
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Solution de stockage idéale pour les solvants, les produits chimiques et les échantillons. Les flacons Boston ronds certifiés à faible taux de particules Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique transparent.
Solution de stockage idéale pour les solvants, les produits chimiques et les échantillons. Les flacons ronds Boston certifiés à faible taux de particules Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique transparent.
  • Col étroit, verre transparent
  • Certifiés nettoyés pour un faible taux de particules, certificat d’analyse joint
  • Cinq particules ou moins par mL avec de l'eau pour préparations injectables (WFI) dans une salle blanche de classe 100/10
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Procédure de nettoyage Eau purifiée USP
Couleur Concluant
Matériau Verre
Quantité 24/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement Polyvinyle
Closure Included Oui
Bouche Large
Joint de fermeture Polyvinyle
Matériau du bouchon PTFE
Taille du bouchon 22-400 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Forme Rond
Certifications/Conformité Certifiés à faible taux de particules
Type de produit Flacon rond Boston