Learn More
Fisherbrand™ Empaqueteuses à col large certifiées à faible teneur en particules
Code produit 13158063 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
500 ml
Conditionnement:
24 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
13158063 125 ml 24 pièces
13174364 500 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13158063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.55€
    528.26€ / 24 pièces
    Économisez 29.29€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour le stockage de poudres sèches. Les flacons pour conditionnement à col large certifiés à faible taux de particules Boston™ sont en verre sodocalcique transparent.
  • Gradués, en verre transparent
  • Col large pour un accès facile
  • Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
  • Certifiés nettoyés pour un faible taux de particules, certificat d’analyse joint
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4,22 oz.
Procédure de nettoyage Eau purifiée USP
Couleur Concluant
Description Flacon à col large
Matériau Verre sodocalcique
Longueur (métrique) 74mm
Quantité 24/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Certifications/Conformité Certificat d’analyse
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 102 mm
Type de produit Flacon gradué
Joint de fermeture PTFE
Matériau du bouchon Polyéthylène
Taille du bouchon 48-400 mm
Diamètre (métrique) 51 mm
Type de bouchon Bouchon à vis