Learn More
Fisherbrand™ Empaqueteuses à col large certifiées à faible teneur en particules
Code produit 13174364 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
500 ml
Conditionnement:
24 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13174364 500 ml 24 pièces
13158063 125 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13174364
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour le stockage de poudres sèches. Les flacons pour conditionnement à col large certifiés à faible taux de particules Boston™ sont en verre sodocalcique transparent.
  • Gradués, en verre transparent
  • Col large pour un accès facile
  • Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
  • Certifiés nettoyés pour un faible taux de particules, certificat d’analyse joint
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Procédure de nettoyage Eau purifiée USP
Couleur Concluant
Description Flacon à col large
Matériau Verre sodocalcique
Longueur (métrique) 74 mm
Quantité 24/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 145 mm
Joint de fermeture PTFE
Matériau du bouchon Polyéthylène
Taille du bouchon 70-400 mm
Diamètre (métrique) 76 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 16,9 oz
Certifications/Conformité Certificat d’analyse
Type de produit Flacon gradué