Learn More
Globe Scientific Certified Microcentrifuge Tubes in Self-Standing Bags
Code produit 31922690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Amber
Blue
Green
Natural
Orange
Red
Violet
Yellow
Volume (métrique):
0.5mL
1.5mL
2mL
Conditionnement:
10000 pièces
500 pièces
5000 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Volume (métrique) Conditionnement
31922690 Natural 2mL 5000 pièces
31922548 Natural 1.5mL 500 pièces
31922747 Natural 0.5mL 500 pièces
31922787 Amber 0.5mL 500 pièces
31922999 Blue 0.5mL 10000 pièces
31922546 Green 0.5mL 10000 pièces
31922562 Orange 0.5mL 10000 pièces
31922807 Red 0.5mL 10000 pièces
31922752 Violet 0.5mL 10000 pièces
31922549 Yellow 0.5mL 10000 pièces
31922591 Amber 1.5mL 10000 pièces
31923492 Blue 1.5mL 10000 pièces
31922694 Green 1.5mL 500 pièces
31922675 Orange 1.5mL 10000 pièces
31922755 Red 1.5mL 500 pièces
31922838 Violet 1.5mL 10000 pièces
31922762 Yellow 1.5mL 500 pièces
31923001 Amber 2mL 500 pièces
31923231 Blue 2mL 5000 pièces
31922701 Green 2mL 500 pièces
31923127 Orange 2mL 5000 pièces
31923327 Red 2mL 500 pièces
31922888 Violet 2mL 500 pièces
31923121 Yellow 2mL 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 31922690 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 111574
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Globe Scientific Certified Microcentrifuge Tubes in Self-Standing Bags are resistant to most chemical reagents and can be autoclaved at 121°C.
  • Manufactured from FDA approved resins
  • Certified RNase, DNase, DNA and Pyrogen free
  • Supplied in resealable, tamper-evident self-standing bags
  • Large, clearly printed graduations
  • Frosted writing area on each tube
  • Smooth surfaces won't catch or tear gloves
  • Thin cap membrane for trouble-free needle piercing
  • Fit all standard and high capacity centrifuge rotors
  • Can be centrifuged at up to 20,000 RCF
  • Withstand temperatures from −80°C to +121°C
  • Food grade
Spécification
Certifications/Conformité RNase, DNase, DNA and Pyrogen Free
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 2.0 mL
Couleur Natural
Matériau Polypropylene
Nb par paquet 500
Conditionnement Self-standing tamper evident bag
Volume (métrique) 2mL
Stérilité Non-sterile
Graduated Yes
Type de bouchon Snap Cap
FCR max. 20,000 x g
Type de produit Microcentrifuge Tube